Learn More
uvex 1 Lady Sicherheitsschuh S2
Artikelnummer. 15381363 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15381363 43 1 Stück
15301363 35 1 Stück
15311363 36 1 Stück
15321363 37 1 Stück
15331363 38 1 Stück
15341363 39 1 Stück
15351363 40 1 Stück
15361363 41 1 Stück
15371363 42 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15381363 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 8562843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 CHF
    116.75 CHF / 1 Stück
    Sparen 29.25 CHF
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
  • Besonders leicht und flexibel
  • 100 % metallfreie Uvex xenova™ Zehenkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute seitliche Stabilität, keine Wärmeleitfähigkeit, nicht magnetisch
  • Hergestellt mit neuester Technologie für außergewöhnlichen Tragekomfort
  • Optimierter Komfort dank Uvex Climazone Technologie
  • Atmungsaktives, hydrophobes Hightech-Obermaterial aus Microvelours
  • Optimale Belüftung durch weitmaschiges Innenfutter
  • Geeignet für Allergiker, da aus synthetischen Materialien
  • Individuell einstellbare, elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss
  • Nahezu nahtlose Schaftform zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Entnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Weich gepolsterte Abschlusskante und gepolsterte Lasche
  • Spezial-Polyurethansohle, doppelt verdichtet, mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschfestigkeit, frei von Substanzen, die die Benetzungseigenschaften der Farbe beeinträchtigen würden, wie Silikone, Weichmacher u. ä.
  • Erfüllt die ESD-Anforderungen:Entlüftungswiderstand < 35 Megaohm
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle orthopädische Einlagen und individuelle Modifikationen an der Außensohle, z. B. Höhe der Außensohle, Höhe der inneren oder äußeren Ferse, Abrollhilfen und andere Lösungen
  • Artikel-Nr. 8562.8
  • Breite 11
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Farbe Grau, Rosa
    Material Microvelours
    Größe 43
    Zehenmaterial Komposit
    Breite (metrisch) 11 cm
    Geschlecht Unisex
    Knöchelform Trainer
    Waterproof Nein
    EN ISO 20345 S2
    Produkttyp ESD-Sicherheitsschuh