Learn More
Uvex™ 1 Lady Sicherheitsschuh S2
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Marke: Uvex™ 8562836
93.41 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23255" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.93300kg
Beschreibung
Spezifikation
ESD-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Sicherheitsschuh für Damen | |
11 mm |
Grau, Rosa | |
36 |