Learn More
Vilber Lourmat™ UV-Röhre
Rich, robust UV (ultraviolet) tube that is ideal for use in many laboratory, research, scientific, and other environments
55.80 CHF - 135.00 CHF
Produktcode | Marke | Wirkleistung | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wirkleistung | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11796678
|
Vilber Lourmat™
9075 2301 1 |
30 W | 254 nm |
135.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11786688
|
Vilber Lourmat™
9075 2081 1 |
8 W | 254 nm |
69.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11756778
|
Vilber Lourmat™
9075 2401 1 |
40 W | 254 nm |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11706688
|
Vilber Lourmat™
9075 2083 1 |
8 W | 365 nm |
55.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Standard diameter 16 mm
Spezifikation
UV-Röhre |