Learn More
Syngene™ UV-Transilluminator für die Systeme Ingenius3 und Nugenius
Der Syngene™ UV-Transilluminator dient zur Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden. Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
Marke: Syngene™ GE-2024L-E
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
Erhältlich für Versorgungsspannungen 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) und 100 V (50/60 Hz) (-J). Verfügbare Wellenlängen sind Kurzwelle (254 nm, 2020S), Mittelwelle (302 nm, 2020M) und Langwelle (365 nm, 2020L).Spezifikation
UV | |
365 nm | |
Ingenius3 und Nugenius Systeme | |
230 V, 50 Hz, 230 W | |
Syngene 2024L-E | |
50 Hz |
Befestigt | |
UV-Transilluminator | |
200 x 240 mm | |
Sichtbereich: 20 x 24 cm | |
240 V |