Learn More
Syngene™ UV-Transilluminator, Tischgerät
Der Syngene UV-Transilluminator zur Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden, ist versiegelt, um nasse Gele auf Oberflächen zu ermöglichen
Marke:  Syngene™ BT-2020L-E60
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15819922
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da Preisänderungen vorbehalten sind. Bitte kontaktieren Sie unser Produktsupport-Team unter 056 618 41 11 für weitere Informationen.
Spezifikation
Befestigt
230 V
315 mm
Tischgerät
230 W
200 x 200 mm
230 V, 60 Hz, 230 W
200 x 200 mm
364nm
60 Hz
UV-Transilluminator
80 mm
241 mm
315 X 241 x 80 mm
Syngene 2020L-E60