Learn More
UVP UV-Licht-Konverterplatten
Artikelnummer. 12813918
Click to view available options
Filtrationsfläche (angloamerikanisch):
7.87 x 15.74 in.
8.26 x 10.23 in.
9.8 x 10.2 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Umwandlung von 302 nm UV in Weißlicht
Umwandlung von 302 nm UV in blaues Licht mit 460 bis 470 nm
Umwandlung von 302 nm in blaues Licht mit 480 nm
Umwandlung von UV in Weißlicht
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12813918
Marke: UVP 38020001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Platte wurde speziell für eine einfache Anpassung an die Filterfläche des Transilluminators entwickelt
  • Die Weißlichtplatten wandeln UV-Licht in weißes Licht um, um Proteingele oder Medien mit Coomassie-Blau- oder Silberfärbung anzuzeigen
  • Die einzigartige Einheit aus Phosphor-Glas (zum Patent angemeldet) wandelt die UV-Strahlung über einen Weißlicht-Diffusor um
  • Wandeln Sie zur Ansicht von GFP-Färbungen UV-Licht mit der Platte Visi-Blue™ in Licht der Wellenlänge 460 – 470 nm um
  • Das kratzfeste Glas befindet sich für verbesserte Haltbarkeit in einem Metallgehäuse
  • Die Gummidichtung verhindert ein Rutschen der Platte
  • Die Griffe befinden sich für eine einfache Handhabung auf beiden Seiten der Platte
  • Es sind verschiedene Standardplattengrößen erhältlich
  • Verschiedene Wellenlängen für die Dokumentation, Anregung und Bildgebung von Gelen
Specifica
Produkttyp Umwandlerplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umwandlung von 302 nm UV in blaues Licht mit 460 bis 470 nm
Filtrationsfläche (angloamerikanisch) 8.26 x 10.23 in.
Filterbereich (metrisch) 21 x 26 cm
Modell Visi-Blue Konverterplatten
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato