Learn More
Vilber Lourmat™ UV-Lampe
Click to view available options
Beleuchtungsstärke:
265/350 mW/cm2
Wirkleistung:
8 W
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- The dimensions of the lamps are fixed according to the power
- 6W Lamp: L = 27.6cm x D = 6cm x H = 8.5cm
- Double wavelength UV lamp with filter
- Lamp 2 x 4 W
Spezifikation
Spezifikation
| Wirkleistung | 8 W |
| Wavelength | 365, 254 nm |
| Beleuchtungsstärke | 265/350 mW/cm2 |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Produkttyp | UV-Lampe |