Learn More
Vilber Lourmat™ UV-Lampe
Artikelnummer. 11776518
Click to view available options
Beleuchtungsstärke:
265/350 mW/cm2
Wirkleistung:
8 W
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11776518
Marke: Vilber Lourmat™ 311100451
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Single wavelength UV lamp with filter that is an ideal solution for research and enumeration of E. coli.
  • The dimensions of the lamps are fixed according to the power
  • 6W Lamp: L = 27.6cm x D = 6cm x H = 8.5cm
  • Double wavelength UV lamp with filter
  • Lamp 2 x 4 W
Spezifikation
Wirkleistung 8 W
Wavelength 365, 254 nm
Beleuchtungsstärke 265/350 mW/cm2
Verpackungsmenge Je 1
Produkttyp UV-Lampe