Learn More
Biochrom Zubehör für GeneQuant™ 100 und 1300 Spektralphotometer
Rechteckige Standardzelle mit Deckel für Spektrophotometrie im optischen/UV-Bereich. 10 mm Innenbreite.
Marke: Biochrom 80-2002-54
Additional Details : Gewicht : 0.01900kg
Beschreibung
- Rechteckige Standardzelle mit Deckel
- 10 mm Innenbreite
- Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
- Für den Einsatz mit Ultrospec 7000/8000/9000 und Ultrospec 2100 pro
Spezifikation
Standardküvette | |
UV-Gütegrad Silika | |
1 mm | |
12,5 mm |
200 μl | |
10 mm | |
45 mm | |
Rechteckig |