Learn More
Biochrom Zubehör für GeneQuant™ 100 und 1300 Spektralphotometer
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 μl
1 ml
2 ml
10 ml
Schichtdicke:
1 mm
5 mm
10 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rechteckige Standardzelle mit Deckel
- 10 mm Innenbreite
- Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
- Für den Einsatz mit Ultrospec 7000/8000/9000 und Ultrospec 2100 pro
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Standardküvette |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Material | UV-Gütegrad Silika |
| Innenbreite (metrisch) | 10 mm |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5 mm |
| Form | Rechteck |