Learn More
Biochrom UV Grade Silica Semi-micro Cuvette with Lid and Black Walls
Artikelnummer. 10457864
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 μl
800 μl
Packungsgröße:
1 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 10457864
Marke: Biochrom 80200277
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
UV Grade Silica Semi-micro Cuvette with Lid and Black Walls features UV grade silica construction.
  • Silikonausführung in UV-Qualität
  • 10mm Semi-Mikro-Zelle mit Deckel und schwarzen Wänden
  • 800μ L Arbeitsvolumen
  • Zur Verwendung mit Ultrospec7000/8000/9000, Ultrospec 2100 pro, Novaspec III/Plus, GeneQuant 1300/100
Spezifikation
Typ Semi-Micro Standard Cuvette
Kapazität (metrisch) 800 μl
Material UV-Gütegrad Silika
Innenbreite (metrisch) 4 mm
Menge Je 1
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 190 bis 1.100 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spectrophotometer, Photometer
Breite (metrisch) 12.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spectrophotometric Measurements
Form Rechteck
Durchmesser (metrisch) 12.7 mm