Learn More
Ratiolab™ ratiolab Halbmikro CUVETTES, 220-900 nm, 10 mm Schichttiefe, 1,6 ml, VE=100 Stück
Artikelnummer. 10181213
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.6 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10181213
Marke: Ratiolab™ 2722120
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aufgrund des speziellen Kunststoffmaterials und des ausgezeichneten Herstellungsprozesses können diese Küvetten in der Vergangenheit in photometrischen Bereichen verwendet werden, die für UV-Glasküvetten reserviert waren.
  • Wellenlängenbereich von 220 bis 900 nm
  • Sehr geringe Variation der Extinktionswerte
  • Ausgezeichneter optischer Transmissionsbereich
  • Nestsortierte Produktion
  • Pfadlänge von 10 mm
  • Außenmaße: 12.5 x 12.5 x 45 mm
  • In praktischen Gestellen aus Styropor: 100 netidentische Küvetten in einer Styroporbox mit wiederverschließbarem Deckel
Spezifikation
Typ Semi-Mikroküvette
Einwegprodukt Ja
Kapazität (metrisch) 1.6 ml
Material Spezialkunststoff
Enthält Wiederverschließbare Abdeckung
Menge 100/Pckg.
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 220 bis 900 nm