Learn More
BIOTIX™ uTIP™ Nicht sterile Universalpipettenspitzen mit geringer Retention, Standard
Beschreibung
Certifications
ISO 9001
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 250 μL, Racked |
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Klar |
| Gestellfarbe | Grün |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | Universal |
| Länge (metrisch) | 59.54 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Mehr anzeigen |