Learn More
Skytec Utah Nitrile Gloves
Artikelnummer. 17832174
Click to view available options
Größe:
6,5/7,Small, Small
7,5/8,Medium, Medium
8,5/9,Large, Large
9,5/10,X- Large, X-Large
10,5/11,2X-Large, 2X-Large
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17832174
missing translation for 'mfr': Skytec SKYUTAH2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Utah nitrile gloves are high performance, powder-free, single-use examination gloves. Significantly stronger alternative to latex.
  • Comfortable with a 'second skin' feel
  • High resistance to penetration and projections of many chemicals
  • Textured finish on fingertips for improved grip and touch
  • Powder-free, non-sterile
  • AQL 1.5
  • Approved for food handling
  • Latex free - ideal for people with a type I latex sensitivity
  • Conforms to EN455 (all parts), ASTM D6319-10 and D6124-06
  • Medical device compliant (MDD 93/42/EEC)
  • Thickness: 0.10 mm (5 g)
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN374
Chlorinated Yes
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare, Industriell
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 7,5/8,Medium, Medium
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
FDA 510 (k) No
Art der Handschuhstulpe Beaded
Menge 100/Pk.
Serie Utah
Zugfestigkeit 6 N
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 24 cm