Learn More
Sino Biological™ USP7 rekombinantes humanes Protein, N-His.GST-Tag
Exprimiert von der DNA-Sequenz, die die Aminosäurensequenz des menschlichen USP7 kodiert, das am N-terminalen Polyhistidin-getaggten GST-Tag am N-Terminus fusioniert
Marke:  Sino Biological™ 11681H20B5
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15278825
  • 79.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
18-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 50 mM Tris, 100 mM NaCl, 0.5 mM PMSF, 0.5 mM EDTA, 0.5 mM GSH, pH8.0, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose ,0.02 % Tween 80
Spezifikation
Spezifikation
Insekten
Assay-Standard
7874
≥95 % von SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
USP7
GST-Tag, His-Tag
Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Lyophilisiert
68.6 kd
5 μ g
Verkürzt, rekombinant
Carboxylterminale Ubiquitinhydrolase 7
USP7 rekombinantes humanes Protein