Learn More
USP44 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15521-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16814734
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Modification of cellular proteins by ubiquitin is an essential regulatory mechanism controlled by the coordinated action of multiple ubiquitin-conjugating and deubiquitinating enzymes. USP44 belongs to a large family of cysteine proteases that function as deubiquitinating enzymes.[supplied by OMIM, Mar 2008].
Spezifikation
Spezifikation
USP44
Polyclonal
Unconjugated
USP44
Deubiquitinating enzyme 44, Ubiquitin thiolesterase 44, USP44
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
327799, 84101
-20°C
Liquid
Western Blot
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8C2S0, Q9H0E7
Usp44
USP44 Fusion Protein Ag7888
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen