Learn More
USP34 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen USP34
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18827-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18827-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody recognize all 3 isoforms of USP34.
Ubiquitin hydrolase that can remove conjugated ubiquitin from AXIN1 and AXIN2, thereby acting as a regulator of Wnt signaling pathway. Acts as an activator of the Wnt signaling pathway downstream of the beta-catenin destruction complex by deubiquitinating and stabilizing AXIN1 and AXIN2, leading to promote nuclear accumulation of AXIN1 and AXIN2 and positively regulate beta-catenin (CTNBB1)-mediated transcription. Recognizes and hydrolyzes the peptide bond at the C-terminal Gly of ubiquitin. Involved in the processing of poly-ubiquitin precursors as well as that of ubiquitinated proteins.
Spezifikation
Spezifikation
USP34
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q6ZQ93, Q70CQ2
17847, 9736
Peptide
Primary
-20°C
USP34
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Deubiquitinating enzyme 34, KIAA0570, KIAA0729, Ubiquitin thiolesterase 34, USP34
Usp34
IgG
Antigen Affinity Chromatography