Learn More
Memmert™ USB User-ID Stick (mit User-ID-Lizenz), für Ich260
Memmert™ USB User-ID-Stick verhindert unerwünschte Manipulationen durch unathorisierte Dritte.
Marke: Memmert™ ICH260B33170
225.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Benutzer-ID-Lizenz
Beschreibung
- USB User-ID-Stick (mit User-ID-Lizenz)
- Mit dem Ofen verknüpftes Autorisierungs-Programm (User-ID-Programm) auf Speicherstick
- Verhindert unerwünschte Manipulation durch unbefugte Dritte
- Geben Sie bei der Neubestellung bitte die Seriennummer an (nur bei Geräten mit TwinDISPLAY).
Spezifikation
Nur für Geräte mit TwinDISPLAY | |
Einheiten mit TwinDISPLAY | |
USB-Stick |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ USB User-ID Stick (mit User-ID-Lizenz), für Ich260 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur