Learn More
USAG1/SOSTDC1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-99425-100ul
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18646835
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
USAG1/SOSTDC1 Polyclonal antibody specifically detects USAG1/SOSTDC1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USAG1/SOSTDC1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
cystine-knot containing secreted protein, DKFZp564D206, Ectodermal BMP inhibitor, ECTODIN, sclerostin domain containing 1, sclerostin domain-containing protein 1, USAG-1, USAG1uterine sensitization-associated protein-1, Uterine sensitization-associated gene 1 protein
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Mouse USAG1/SOSTDC1.
100 μg
Signal Transduction
25928
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified