Learn More
US EPA RCRA Elements Standard: Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se @ 100 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Beschreibung
US EPA RCRA Elements Standard: Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se @ 100 μg/ml in 5% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Arsenic/Barium/Cadmium/Chromium/Lead/Mercury/Selenium/Silver |
| CAS | 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Arsenic/Barium/Cadmium/Chromium/Lead/Mercury/Selenium/Silver |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Arsenic 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Mercury 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL |