Learn More
Ursodesoxycholsäure, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17821431 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17821431 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17821431 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215825201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.85 CHF
    58.93 CHF / 1 Gramm
    Sparen 2.92 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird intensiv zur Linderung von Leber- und Gallenerkrankungen eingesetzt. Ursodesoxycholsäure, MP Biomedicals, ist ein Zellenschutzmittel. UDCS lösst sich zum Untersuchen spezifischer Aktivitäten heranziehen von der Verringerung der Cholesterinabsorption
Spezifikation
CAS 128-13-2
Schmelzpunkt 203 °C bis 204 °C (Literatur)
Summenformel C24H40O4
MDL-Nummer MFCD00003680
Menge 1 g
Synonym ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
Löslichkeitsinformationen Löslich in Ethanol (50 mg/ml, klar bis leicht verschwommen).
InChI-Schlüssel RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-Tetradecahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]Pentanosäure
Molekulargewicht (g/mol) 392.58
PubChem CID 31401
ChEBI CHEBI:9907
Formelmasse 392.6
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ursodeoxycholic Acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ursodeoxycholic Acid