missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ursocholsäure, TRC

Artikelnummer. 30005189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005189 1 mg 1 Milligramm
30010436 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU8499001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2955-27-3
Summenformel C24 H40 O5
Molekulargewicht (g/mol) 408.57
Synonym (3alpha,5beta,7beta,12alpha)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic acid, 3alpha,7beta,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid, 3alpha,7beta,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha,7beta,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholanoic acid, 3alpha,7beta,12alpha-Trihydroxycholanic acid, 7-Epicholic acid, 7beta-Hydroxyisocholic acid, Ursocholic acid
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-Dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]Phenanthren-17-yl]pentansäure
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ursocholic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Formelmasse 408.2876
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.