Learn More
Urocaninsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779864
42.20 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104-98-3
C6H6N2O2
138.13
MFCD00005203
LOIYMIARKYCTBW-UPHRSURJSA-N
urocanic acid, 4-imidazoleacrylic acid, trans-urocanic acid, urocaninic acid, imidazoleacrylic acid, 5-imidazoleacrylic acid, urocanate, imidazole-4-acrylic acid, 2e-3-1h-imidazol-4-yl acrylic acid, 3-1h-imidazol-4-yl-2-propenoic acid
1549103
CHEBI:30818
(Z)-3-(1H-Imidazol-5-yl)Prop-2-Enosäure
C1=C(NC=N1)C=CC(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104-98-3
C6H6N2O2
138.13
MFCD00005203
LOIYMIARKYCTBW-UPHRSURJSA-N
urocanic acid, 4-imidazoleacrylic acid, trans-urocanic acid, urocaninic acid, imidazoleacrylic acid, 5-imidazoleacrylic acid, urocanate, imidazole-4-acrylic acid, 2e-3-1h-imidazol-4-yl acrylic acid, 3-1h-imidazol-4-yl-2-propenoic acid
1549103
CHEBI:30818
(Z)-3-(1H-Imidazol-5-yl)Prop-2-Enosäure
C1=C(NC=N1)C=CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Urocanic acid
Schmelzpunkt 217.0°C to 220.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 25, 126
Merck Index 10, 9691
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,,insoluble in ethanol,diethyl ether
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver