missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uridin, TRC

Artikelnummer. 17979334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17979334 1 g 1 Gramm
17930075 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17979334 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU8299101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 58-96-8
Summenformel C9 H12 N2 O6
Molekulargewicht (g/mol) 244.2
Synonym 1-beta-D-Ribofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Adenosine Imp. F (EP), Uridine, Uracil, 1-β-D-ribofuranosyl- (7CI), 1-β-D-Ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, NSC 20256, Uridin, β-D-Ribofuranoside, 2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-1, β-Uridine
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Uridine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formelmasse 244.0695
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.