Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridin, 99 %
Artikelnummer. 10091993 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10091993 1 g Glasflasche 1 Gramm
10274900 25 g Glasflasche 25 Gramm
10513691 100 g Glasflasche 100 Gramm
10012783 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10091993 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 140770010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.90 CHF
    32.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 3.25 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58-96-8 | C9H12N2O6 | 244.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-96-8
Summenformel C9H12N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 244.2
MDL-Nummer MFCD00006526
InChI-Schlüssel DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC-Name 1-[(3R,4s)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-Dion
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uridine
Extinktion 0.72 to 0.76 (A250/A260), 0.34 to 0.38 (A280/A260)
Schmelzpunkt 162.0°C to 170.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 31, 23
Merck Index 15, 10062
Spezifische Drehung + 8.40
Spektrophotometrie 98% min. (lambda max. 262nm,pH 7) molar absorptivity 10100+/-2%,on dry basis
Transmission 95% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 244.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver