Learn More
Uridin, 99,52%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11412081 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11412081 1 g
11422081 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412081 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219476301
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 58-96-8
Summenformel C9H12N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 244.203
InChI-Schlüssel DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC-Name 1-[(3R,4s)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-Dion
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uridine
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 244.2
Reinheit (%) 99.52%
Physikalische Form Pulver