Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridin-5'-triphosphat Trisodiumsalz, Hydrat, 90 %
Artikelnummer. 10793031 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10793031 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10793031 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 226310010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
Schmelzpunkt >140.0°C
CAS 19817-92-6
Farbe Weiß
pH 3.0 to 5.0 (0.5% aq. soln.)
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 8% max. (105°C, 5 hrs)
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Summenformel C9H12N2Na3O15P3
MDL-Nummer MFCD11045990
Merck Index 10, 9688
Synonym uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 70% to 80% (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
InChI-Schlüssel MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
IUPAC-Name Trinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonoxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
Molekulargewicht (g/mol) 550.09
PubChem CID 131675549
Formelmasse 550.1
Reinheit (%) 90%
Güte Ungraded