Learn More
Uridin-Triphosphat 5'-Trinatriumsalz-Hydrat, 90 %; Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15895478 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15895478 10 g Kunststoffflasche 10 Gramm
15805488 100 mg Kunststoffflasche 100 Milligramm
15885478 1 g Kunststoffflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15895478 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J23160.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19817-92-6
Summenformel C9H12N2Na3O15P3
Molekulargewicht (g/mol) 550.09
MDL-Nummer MFCD11045990
InChI-Schlüssel MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
Synonym uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
PubChem CID 131675549
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uridine-5'-triphosphate trisodium salt hydrate
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 g
Beilstein 3585234
IUPAC-Name Trinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonoxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
Formelmasse 550.09 (anhydrous)
Reinheit (%) ≥90%