Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridin-5'-Triphosphat-Trjodiumsalz, 98+%
Artikelnummer. 15405679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405679 250 mg 250 Milligramm
15495669 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405679 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63427.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.92 CHF
    121.65 CHF / 250 Milligramm
    Sparen 27.27 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19817-92-6 | C9H12N2Na3O15P3 | 550.09 g/mol
Uridine-5'-triphosphate trisodium salt, is used as an energy-rich precursor in the enzymatic biosynthesis of RNA, a potent vasodilator, and induces contractile responses in some tissues. Uridine-5?-triphosphate, Trisodium Salt is an activator of P2Y. UTP has been used to study its vasodilatory effects on the skeletal muscle cells of diabetic patients1. UTP has also been used as a purinergic agonist to study ion transport functions of P2Y2 receptors on rat basolateral membranes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Uridin-5′-Triphosphat-Trisodiumsalz, wird als energiereicher Vorläufer bei der enzymatischen RNA-Biosynthese, einem potenten Vasodilatoren, verwendet und induziert in einigen Geweben kontraktile Reaktionen. Uridin-5′-Triphosphat, Trisondiumsalz ist ein Aktivator von P2Y. UTP wird verwendet, um seine vasodilatorischen Auswirkungen auf die Skelettmuskelzellen von Diabetespatienten1 zu untersuchen. UTP wurde auch schon als purinerger Agonist zur Untersuchung von Ionentransportfunktionen von P2Y2-Rezeptoren auf basolateralen Membranen von Ratten verwendet
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19817-92-6
Summenformel C9H12N2Na3O15P3
Molekulargewicht (g/mol) 550.09
MDL-Nummer MFCD11045990
InChI-Schlüssel MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
Synonym uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
PubChem CID 131675549
IUPAC-Name Trinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonoxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uridine-5'-triphosphate trisodium salt
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 3585234
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml).
Formelmasse 550.09
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver