Learn More
Uridin-5'-monophosphat, Dinatriumsalz, Hydrat, 98%
Artikelnummer. 15760839 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15760839 25 g Glasflasche 25 Gramm
10052890 1 g Glasflasche 1 Gramm
10762651 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15760839 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 226290250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
homogen | CAS: 3387-36-8 | C9H11N2Na2O9P | 368,15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3387-36-8
Summenformel C9H11N2Na2O9P
Molekulargewicht (g/mol) 368.15
MDL-Nummer MFCD00149422
InChI-Schlüssel KURVIXMFFSNONZ-IJRYJGAHNA-L
Synonym 5'-uridylicaciddisodiumsalt, uridine 5'-monophosphate, disodium salt, uridine-5'-monophosphate disodium salt
PubChem CID 123134060
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uridine 5 '-monophosphate, disodium salt, hydrate
Extinktion 0.71 to 0.77 (A250/A260),0.38 to 0.44 (A280/A260)
Schmelzpunkt 208.0°C to 210.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 10, 9689
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: ± 40% (20°C)
Spektrophotometrie 97.5% min. (lambda max. 262 nm,pH 7) molar absorptivity 10000 ±2%,on dry basis
IUPAC-Name Dinatrium [(2R,3S,4S,5R)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
Transmission 95% min. (c=1, 430 nm) 1 cm cell
Formelmasse 368.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke