Learn More
Uridin-5'-Phosphorsäure-Dinatriumsalz, Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10762651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10762651
Marke: Thermo Scientific Acros 226290050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
homogen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3387-36-8
Summenformel C9H11N2Na2O9P
Molekulargewicht (g/mol) 368.15
MDL-Nummer MFCD00149422
InChI-Schlüssel KURVIXMFFSNONZ-IJRYJGAHNA-L
Synonym uridine-5'-monophosphate disodium salt, uridine 5'-monophosphate, disodium salt, 5'-uridylicaciddisodiumsalt
PubChem CID 123134060
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Uridine 5′-monophosphate, disodium salt, hydrate
Extinktion 0.71 to 0.77 (A250/A260),0.38 to 0.44 (A280/A260)
Schmelzpunkt 208.0°C to 210.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 10, 9689
Löslichkeitsinformationen Solubility in water:+/- 40% (20°C)
Spektrophotometrie 97.5% min. (lambda max. 262nm,pH 7) molar absorptivity 10000+/-2%,on dry basis
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-Dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat;natrium
Transmission 95% min. (c=1, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 368.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver