missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Harnsäure, TRC

Artikelnummer. 30007728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007728 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007728 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU8292001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 69-93-2
Summenformel C5 H4 N4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.11
Synonym 7,9-Dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione (ACI), Uric acid (8CI), 1H-Purine-2,6,8-triol, 2,3,6,7,8,9-Hexahydro-1H-purine-2,6,8-trione, 2,6,8-Trihydroxypurine, 2,6,8-Trioxopurine, 2,6,8-Trioxypurine, Lithic acid, NSC 3975, Purine-2,6,8(1H,3H,9H)-trione, 1H-Purine-2,6,8(3H)-trione, 7,9-dihydro- (9CI, ACI)
IUPAC-Name 7,9-Dihydro-3H-Purin-2,6,8-Trion
SMILES O=C1NC(=O)C2=C(NC(=O)N2)N1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Uric Acid Free Acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
Formelmasse 168.0283
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.