Learn More
URG4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen URG4
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839443
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11998-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829443
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11998-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The specific function of this protein remains unknown. URG4 is upregulated in the presence of hepatitis B virus (HBV)-encoded X antigen (HBxAg) and may contribute to the development of hepatocellular carcinoma by promoting hepatocellular growth and survival (Tufan et al., 2002 ).
Spezifikation
Spezifikation
URG4
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q8TCY9
55665
URG4 Fusion Protein Ag2630
Primary
-20°C
URGCP
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
KIAA1507, up regulated gene 4, URG4, URGCP
URGCP
IgG
Antigen Affinity Chromatography