Learn More
Urease, Jack Beans, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454049
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15454049
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61455.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet zur Bestimmung von Stickstoff Es wird auch als chemisches Reagenz, pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Diese Säure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-13-5
MDL-Nummer MFCD00070858
Synonym EC 3.5.1.5,Urea amidohydrolase
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urease
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen It is slightly soluble in water.
Physikalische Form Lyophilisiertes Pulver, 480 kDa