Learn More
Urea, U.S.P., J.T.Baker™
Catalog Number p-5391092
302.10 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
57-13-6
CH4N2O
60.056
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate
1176
CHEBI:48376
Harnstoff
C(=O)(N)N
57-13-6
CH4N2O
60.056
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate
1176
CHEBI:48376
Harnstoff
C(=O)(N)N