Beschreibung
- Harnstoff in deionisiertem Wasser auf die gewünschte Konzentration auflösen
- Für jede 10 ml Lösung 1 g Amberlite™ IRA-910 zugeben
- Bei Raumtemperatur eine Stunde lang rühren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HARNSTOFF |
| Schmelzpunkt | 130 °C bis 140 °C |
| Farbe | Weiß |
| Siedepunkt | 135 °C (Zerlegung) |
| Strukturformel | CH4N2O |
| Menge | 1 kg |
| Löslichkeitsinformationen | Ein Gramm löst sich in 1 ml Wasser, 10 ml 95 % Ethanol, 1 ml kochendes 95 % Ethanol, 20 ml absolutes Ethanol, 6 ml Methanol, 2 ml Glycerol; Löslich in konzentrierter Salzsäure; fast unlöslich in Chloroform, Äther. |
| Formelmasse | 60.06 |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Güte | Ultrarein |
| Mehr anzeigen |