Learn More
Urea, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11404976 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
1 kg
25 lb.
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Pfund
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404976 50 g 50 Gramm
11414976 25 lb. 25 Pfund
15709160 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404976 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04821518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.65 CHF
    36.34 CHF / 50 Gramm
    Sparen 5.31 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Harnstoff in deionisiertem Wasser auf die gewünschte Konzentration auflösen
  • Für jede 10 ml Lösung 1 g Amberlite™ IRA-910 zugeben
  • Bei Raumtemperatur eine Stunde lang rühren
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
MDL-Nummer MFCD00008022
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HARNSTOFF
Schmelzpunkt 130 °C bis 140 °C
Farbe Weiß
Siedepunkt 135 °C (Zerlegung)
Strukturformel CH4N2O
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Ein Gramm löst sich in 1 ml Wasser, 10 ml 95 % Ethanol, 1 ml kochendes 95 % Ethanol, 20 ml absolutes Ethanol, 6 ml Methanol, 2 ml Glycerol; Löslich in konzentrierter Salzsäure; fast unlöslich in Chloroform, Äther.
Formelmasse 60.06
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Ultrarein
Physikalische Form Prills