Learn More
Urea, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11424682 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11424682 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11424682 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02191450.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird zur Solubilisierung und Denaturierung von Proteinen verwendet. Harnstoff, MP Biomedicals ist ein Hauptproteinmetabolit, ein Endprodukt des Stickstoffstoffwechsels bei den meisten Säugetieren. Es entsteht durch die enzymatischen Reaktionen des Krebszyklus und ist das Hauptprodukt der
Harnstoff in Lösung steht im Gleichgewicht mit Ammoniumcyanat. Die Form, die mit den Aminogruppen von Proteinen reagiert, ist Isocyansäure. Harnstoff führt in Gegenwart von Hitze und Proteinen zur Carbamylierung der Proteine.
  • Die Carbamylierung durch Isocyansäure beeinträchtigt die Proteincharakterisierung, da Isocyansäure mit dem Amino-Terminus von Proteinen reagiert und so die N-terminale Sequenzierung verhindert.
  • Isocyansäure reagiert außerdem mit den Seitenketten von Lysin- und Argininresten, was zu einem Protein führt, das für viele enzymatische Verdauungen ungeeignet ist.
  • Die Carbamylierung führt oft zu verwirrenden Ergebnissen, da Peptide unerwartete Retentionszeiten und Massen aufweisen.
Harnstoff ist ein mildes Mittel, das üblicherweise zur Denaturierung von Proteinen und als mildes Lösungsmittel für unlösliche oder denaturierte Proteine verwendet wird. Es eignet sich auch zur Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6M Guanidinchlorid denaturiert wurden, wie z. B. Einschlusskörperchen.
  • Es kann zusammen mit Guanidinhydrochlorid und Dithiothreitol (DTT) zur Rückfaltung denaturierter Proteine in ihre native oder aktive Form verwendet werden.
  • Es wird häufig zur Extraktion des mitochondrialen Komplexes, bei der isoelektrischen Fokussierung und zweidimensionalen Elektrophorese sowie in Essigsäure-Harnstoff-PAGE-Gelen verwendet.
Weitere Anwendungsgebiete sind:
  • In Zell- oder Gewebekulturmedien, um die Osmolalität zu erhöhen
  • Als Düngemittel, aufgrund der leichten Verfügbarkeit von Stickstoff
  • In Tierfutter
  • Reagierten mit Aldehyden zur Herstellung von Harzen und Kunststoffen
  • Kondensiert mit Malonsäureester zu Barbitursäure
  • In der Papierindustrie wird es zur Weichmachung von Zellulose verwendet.
  • Als Diuretikum
  • Um die Wirkung von Sulfonamiden zu verstärken
  • Als Antiseptikum
Spezifikation
CAS 57-13-6
Schmelzpunkt 132 °C bis 135 °C
Dichte 1,335 g/cm3 bei 20 °C (Lit.)
Siedepunkt 135 °C (Literatur) (Zerlegung)
Summenformel CH4N2O
Menge 500 g
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
Löslichkeitsinformationen Ein Gramm löst sich in 1 ml Wasser, 10 ml 95 % Ethanol (100 mg/ml), 1 ml kochendes 95 % Ethanol, 20 ml absolutes Ethanol (50 mg/ml), 6 ml Methanol (166 mg/ml), 2 ml Glycerol (500 mg/ml); Löslich in konzentrierter Salzsäure; fast unlöslich in Chloroform, Äther.
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
IUPAC-Name Harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Formelmasse 60.06
Dampfdruck 0,000016 hPa bei 25 °C (Lit.)
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS
Physikalische Form Kristallpulver