Learn More
Harnstoff-Wasserstoffperoxid-Addukt, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Harnstoff-Wasserstoffperoxid ist ein Antiseptikum, Desinfektionsmittel und Bleichmittel, das in Pharmazeutika bzw. Kosmetika verwendet wird. Wird bei der Zahnaufhellung eingesetzt und lindert leichte Entzündungen des Zahnfleischs, der Mundschleimhaut und Lippen. Findet Anwendung bei der Herstellung von Kunststoffen, bei der Entwicklung von Blaupausen und bei der Stärkemodifikation. Wird darüber hinaus als Quelle für Wasserstoffperoxid verwendet, die im Labor leicht zu handhaben ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Essigsäureanhydrid, Anilin und Carbonsäuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Urea hydrogen peroxide adduct |
| Schmelzpunkt | ∽90°C (decomposition) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Strukturformel | H2NCONH2·H2O2 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN1511 |
| Beilstein | 3680414 |
| Empfindlichkeit | Very Hygroscopic |
| Merck Index | 14,1782 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Mehr anzeigen |