Learn More
Harnstoff-Wasserstoffperoxid-Addukt, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378835 100 g 100 Gramm
11368835 25 g 25 Gramm
11388835 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378835 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13940.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Harnstoff-Wasserstoffperoxid ist ein Antiseptikum, Desinfektionsmittel und Bleichmittel, das in Pharmazeutika bzw. Kosmetika verwendet wird. Wird bei der Zahnaufhellung eingesetzt und lindert leichte Entzündungen des Zahnfleischs, der Mundschleimhaut und Lippen. Findet Anwendung bei der Herstellung von Kunststoffen, bei der Entwicklung von Blaupausen und bei der Stärkemodifikation. Wird darüber hinaus als Quelle für Wasserstoffperoxid verwendet, die im Labor leicht zu handhaben ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Essigsäureanhydrid, Anilin und Carbonsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-43-6
Summenformel CH6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 94.07
MDL-Nummer MFCD00013119
InChI-Schlüssel AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
PubChem CID 31294
ChEBI CHEBI:75178
IUPAC-Name Hydrogenperoxid-harnstoff
SMILES C(=O)(N)N.OO
Specifications
Chemischer Name oder Material Urea hydrogen peroxide adduct
Schmelzpunkt ∽90°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel H2NCONH2·H2O2
Menge 100 g
UN-Nummer UN1511
Beilstein 3680414
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Merck Index 14,1782
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 94.07
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrogen peroxide--urea
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: urea, Tetrasodium pyrophosphate