Learn More
Harnstoff Wasserstoffperoxid, 1 g Tabletten, stabilisiert, enthält35 Wt% H2 O2, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510295
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
124-43-6, 7722-88-5
CH6N2O3
94.07
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
31294
CHEBI:75178
Hydrogenperoxid-harnstoff
C(=O)(N)N.OO
124-43-6, 7722-88-5
CH6N2O3
94.07
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
31294
CHEBI:75178
Hydrogenperoxid-harnstoff
C(=O)(N)N.OO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Urea hydrogen peroxide
Schmelzpunkt 75.0°C to 85.0°C
Farbe Weiß
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CO(NH2)2·H2O2
Menge 250 g
Fieser 16,379; 17,401
Merck Index 15,1784
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: alcohol and ether decomposes the product to h2o2, and urea, soluble in ethylene glycol
Stabilisator 1% sodium pyrophosphate
Formelmasse 94.07
Reinheit (%) ≥33.5% (H2O2)
Physikalische Form Tabletten
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Urea hydrogen peroxide (1 g tablets), stabilized, contains 35 wt% H2O2
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.