Learn More
Harnstoff (kristallin/Reagenzienqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11457431 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457431 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11457431 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210320905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00 CHF
    153.21 CHF / 5 Kilogramm
    Sparen 7.79 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Harnstoff
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Menge 5 kg
Synonym Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
IUPAC-Name Harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Formelmasse 60.1
Güte Reagenz
Physikalische Form kristallin