Learn More
Harnstoff, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10578260 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Packungsgröße:
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10578260 3 kg Kunststoffpulverbehälter 3 Kilogramm
10102790 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10687422 5 kg Plastikfass 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10578260 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. U/0500/63
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ch4N2O, CAS-Nummer-57-13-6, Carbamidinsäure, Alphadrat, Carbonyldiamid, Isourea, Urevert, ureaphil, Pseudourea, ureophil, Carbonyldiamin, Carbamid, 5 kg, CHEBI:48376, weiß, 60,06 g/mol, XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N, 131 °C, 8022, 60,056, Kunststofffass, 7,5 bis 9,5, fest, 1176, C(-O)(N)N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
MDL-Nummer 8022
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Schmelzpunkt 131°C
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 3 kg
Formelmasse 60.06g/mol
Dampfdruck 1.25mmHg 25
Physikalische Form Fest