Learn More
Urea, 99 %, (weißkristallines Pulver oder Pellets/ultrarein), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11422002 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 lb.
Packungsgröße:
5 Pfund
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422002 5 lb. 5 Pfund
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11422002 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210569505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.00 CHF
    95.27 CHF / 5 Pfund
    Sparen 4.73 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Harnstoff
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99 %
Hinweise zum Prozentgehalt 4x kristallisiert
Menge 5 lb.
Formelmasse 60.1
Güte Ultrapure
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets