Learn More
Thermo Scientific Chemicals Harnsäure, ≥ 99 %, für die Biochemie
Artikelnummer. 11926921 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11926921 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
11916921 1 kg Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926921 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 434720050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.06
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea
Schmelzpunkt 131,0°bis 135,0 °C
Namenshinweis For Biochemistry
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.5
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel H2NCONH2
Merck Index 15,10052
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, concentrated hcl, practically insoluble in chloroform and ether, soluble in methanol: 16.6 g/100 mL, soluble in ethanol: 5 g/100 mL
Formelmasse 60.06
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 0.1% max.
Verpackung Kunststofftrommel
Glührückstand 0.1% max