Learn More
Harnstoff, ≥99,5 %, molekularbiologischer Gütegrad, Ultra Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15665327 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15665327 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
15845488 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15665327 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J75826.A7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.38 CHF
    297.65 CHF / 5 Kilogramm
    Sparen 78.73 CHF
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chaotropes Mittel, das bei der Denaturierung der Elektrophorese von Polyacrylamid-Gel verwendet wird. Wenn 8 M-Harnstoff nicht ausreichend denaturiert ist, kann 40 % Formamid enthalten sein.
  • Chaotropic agent used in denaturing polyacrylamide gel electrophoresis.
  • When 8M urea is not sufficiently denaturing, 40% formamide may be included.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
MDL-Nummer MFCD00008022
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Harnstoff
Schmelzpunkt 132 °C bis 135 °C
Dichte 1.335
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NH2CONH2
Menge 5 kg
Beilstein 635724
Relative Dichte 1.335
Formelmasse 60.06
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Kristallpulver