Learn More
Melford Harnstoff
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
- CAS-Nummer: 57-13-6
- Molekularformel: CH 4 N 2 O
- Molekulargewicht: 60,1
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 57-13-6 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Ultra Pure USP Grade |
| Summenformel | CH4N2O |
| Menge | 5 kg |