Learn More
Melford Harnstoff
Artikelnummer. 30018916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018916 500 g 500 Gramm
30018915 1 kg 1 Kilogramm
30018917 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018916 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. U20200500.0
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 57-13-6
  • Molekularformel: CH 4 N 2 O
  • Molekulargewicht: 60,1
Spezifikation
CAS 57-13-6
Hinweise zur Reinheitsqualität Ultra Pure USP Grade
Summenformel CH4N2O
Menge 500 g