Specifications
| CAS | 57-13-6 |
| Schmelzpunkt | 133 °C |
| Summenformel | CH4N2O |
| Menge | 1 lbs. |
| Synonym | Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate |
| Löslichkeitsinformationen | Unlöslich in Alkohol |
| InChI-Schlüssel | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 60.06 |
| PubChem CID | 1176 |
| ChEBI | CHEBI:48376 |