Specifications
| CAS | 66-22-8 |
| Schmelzpunkt | 335°C |
| Farbe | Weiß |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
| Summenformel | C4H4N2O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00006016 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x |
| InChI-Schlüssel | ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=C1NC=CC(=O)N1 |
| Show More |